Learn More
Epredia™ Mattierte Mikroskopobjektträger, 90°-Schliff
Artikelnummer. 12352098 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0,8 bis 1,0mm
1 bis 1,2 mm
Frosted:
20mm
Menge:
50/Box, 2,000 in Umkarton
Beschriftungsfläche:
Ja
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 12352098
Marke: Epredia™ AG00000211E01FST20
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Premium-Objektträger werden durch ein einzigartiges firmeneigenes Reinigungsverfahren hergestellt und bieten konsistente Ergebnisse und einfache Interpretation. Dieses Verfahren ermöglicht den Einsatz dieser Objektträger in der Routine-Histologie und in mikrobiologischen Anwendungen, indem es durchweg gestochen scharfkantig Blutausstriche mit guter Morphologie liefert.
  • Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
  • Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
  • Minimierte „Grünstichigkeit“
  • Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
  • Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Frosted 20mm
Material Kalknatronglas
Dicke (metrisch) 0,8 bis 1,0mm
Beschichtung Unbeschichtet
Menge 50/Box, 2,000 in Umkarton
Beschriftungsfläche Ja
Abmessungen (L x B) 76 x 26 mm