Learn More
Epredia™ Mattierte Mikroskopobjektträger, 90°-Schliff
Artikelnummer. 12362098 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0,8 bis 1,0mm
1 bis 1,2 mm
Frosted:
20mm
Menge:
50/Box, 2,000 in Umkarton
Beschriftungsfläche:
Ja
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Dicke (metrisch) Frosted Menge Beschriftungsfläche unitSize
12362098 1 bis 1,2 mm 20mm 50/Box, 2,000 in Umkarton Ja 50 Stück
12352098 0,8 bis 1,0mm 20mm 50/Box, 2,000 in Umkarton Ja 50 Stück
2 options
Artikelnummer. 12362098
Marke: Epredia™ AG00000213E01FST20
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Premium-Objektträger werden durch ein einzigartiges firmeneigenes Reinigungsverfahren hergestellt und bieten konsistente Ergebnisse und einfache Interpretation. Dieses Verfahren ermöglicht den Einsatz dieser Objektträger in der Routine-Histologie und in mikrobiologischen Anwendungen, indem es durchweg gestochen scharfkantig Blutausstriche mit guter Morphologie liefert.
  • Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
  • Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
  • Minimierte „Grünstichigkeit“
  • Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
  • Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Frosted 20mm
Material Kalknatronglas
Dicke (metrisch) 1 bis 1,2 mm
Beschichtung Unbeschichtet
Menge 50/Box, 2,000 in Umkarton
Beschriftungsfläche Ja
Abmessungen (L x B) 76 x 26 mm