Learn More
Kirsch Philipp™ FrosterMed™ Pharmazie-Kühlschrank
Artikelnummer. 10380992
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacity (Metric) Refrigerator:
95 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacity (Metric) Refrigerator Packungsgröße
10380992 95 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10380992 Lieferant Kirsch Philipp™ Lieferanten-Nr. 10103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Eine Schublade, zwei Einlegeböden
Wird als integrierte oder Unterstromausführung verwendet.
  • Dynamischer, belüfteter Kompressor
  • Luftentladung über Belüftungsgitter vorn
  • Ausführung mit Untergestell
  • Beheizter Türrahmen
  • Schneller Gefrierzyklus
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Schlüsselschalter
  • Speicher für Minimal- und Maximaltemperatur
  • Einrichtung für optische und akustische Warnung
  • Potentialfreier Kontakt, RS 485-Schnittstelle
  • Geräuscharmer Kompressor
Spezifikation
Typ Labor-Tiefkühlgerät
Capacity (Metric) Refrigerator 95 l
Temperaturbereich (Tiefkühlschrank) -5°bis -25 °C
Einschübe 5 einstellbar
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 13 bis 25 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Laborchemikalien
Abmessungen (T x B x H) innen 44 x 42 x 47 cm
Energieverbrauch 2.6 kWh/24 h
Frequenz 50/60 Hz
Wirkleistung 160 W
Versandgewicht (metrisch) 170 kg (brutto)