Learn More
Testo™ Korkenziehersonde für gefrorene Lebensmittel
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−50 °C bis +140 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit einem NTC-Temperaturfühler
- Konform mit EN 13485 und HACCP
- Messbereich von −50° bis +140° °C
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 89 mm |
| Beschreibung | Reaktionszeit von 20 Sekunden |
| Temperaturbereich (metrisch) | −50 °C bis +140 °C |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 105 tragbares T-Stab-Thermometer |
| Genauigkeit | ±0,2 °C bei −25 bis +75 °C |