Learn More
Fruktose Mikromol™
Artikelnummer. 17979804
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17979804 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17979804 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1562.00
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Fruktose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(-)-Fructose
CAS 57-48-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile D-(-)-Fructose
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6H12O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Advantose FS 95, D-(-)-Fructose, D-(-)-Levulose, D-Arabino-2-hexulose, Fructose, Fruit Sugar, Fujifructo L 95, Furucton, Hi-Fructo 970, Krystar, Krystar 300, Levulose, Nevulose, Sugar Fruit
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1
SMILES O[C@]1(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R)-2,5-Bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Menge 250 mg
Formelmasse 180.06 g/mol