Learn More
Macherey-Nagel™ FS-CW 20 M-AM GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10449561 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
50 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10449561
Marke: Macherey-Nagel™ 733551.25
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,8 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase FS-CW 20 M-AM
USP-Typ Gehäuse G16
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 220°bis 240 °C
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 25 m
Verpackungsmaterial FS-CW 20 M-AM
Menge Je 1