Learn More
Macherey-Nagel™ FS-CW 20 M-AM GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10545571 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
50 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10545571 10 m 0,1 mm 0,2 μm 1 Stück
10535571 25 m 0,25 mm 0,25 μm 25 Stück
10093131 25 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10449561 25 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10184561 50 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10779942 50 m 0,32 mm 0,25 μm 50 Stück
10358601 50 m 0,32 mm 0,35 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10545571 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 733111.10
Verfügbar ab: 12-08-2026
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Filmdicke 0,2 μm
Länge (metrisch) 10 m
Verpackungsmaterial FS-CW 20 M-AM
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
USP-Typ Gehäuse G16
Stationäre Phase FS-CW 20 M-AM
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,1 mm
Temperaturbereich (metrisch) 220°bis 240 °C