Learn More
Thermo Scientific Chemicals FSB-Puffer
Artikelnummer. 15423059
Change view
Click to view available options
Menge:
125 mL
250 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15423059 125 mL 125 Milliliter
15433059 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423059 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60262.=E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Tiefkühllagerung kompetenter Zellen
For frozen storage of competent cells
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Puffer
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Tiefkühllagerung kompetenter Zellen
Physikalische Form Flüssig
Menge 125 mL
Synonym Gefrorener Lagerungspuffer