Learn More
Thermo Scientific Chemicals FSB-Puffer
Artikelnummer. 15433059
Change view
Click to view available options
Menge:
125 mL
250 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15433059 250 ml 250 Milliliter
15423059 125 mL 125 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15433059
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60262.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Tiefkühllagerung kompetenter Zellen
For frozen storage of competent cells
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Puffer
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Tiefkühllagerung kompetenter Zellen
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 ml
Synonym Gefrorener Lagerungspuffer