Learn More
FSBA Antibody (FSBA 2F5/5), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18798700 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18798700 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18798700
Marke: Novus Biologicals NB1002656JF549
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
FSBA Monoclonal antibody specifically detects FSBA in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FSBA
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon FSBA 2F5/5
Konjugat Janelia Fluor 549
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 5'-(4-(fluorosulfonyl)benzoyl)adenosine, 5'-(4-fluorosulfonylbenzoyl)adenosine, 5'-FSBA, p-fluorosulfonylbenzoyl-5'-adenosine
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Fluorylsulponylbenzoyladenosine (FSBA)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Epitope Tags
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG