Learn More
Novus Biologicals™ FSBP Recombinant Protein Antigen
Artikelnummer. 18633930 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
:
0.1 mL
Artikelnummer. 18633930
Marke: Novus Biologicals™ NBP276996PEP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Competition
Zusammensetzung PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 100861412
Menge 0.1 mL
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gen-Alias fibrinogen silencer binding protein
Gensymbol FSBP
Inhibitor-Eigenschaften This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-76996. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Forschungskategorie Cancer
Protein FSBP