Learn More
LevGo™ FSC™ Gemischte Wägeschiffchen aus Papier
Artikelnummer. 15432214
Click to view available options
Farbe:
Braun
Weiß
Größe:
Klein; 35 x 35 x 15.8 mm
Medium; 47.6 x 47.6 x 14.2 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 15432214
Marke: LevGo™ 20202
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhältlich in kleinen und mittleren Größen in Braun für hellere Proben sowie in Weiß für dunklere Proben. Die LevGo™ FSC™ gemischten Papier-Wägeschalen bieten eine umweltfreundliche, praktische Alternative zu herkömmlichen Wägeschalen.
  • Erhältlich in kleinen und mittleren Größen in Braun für hellfarbige Proben und in Weiß für dunkle Proben
  • Hergestellt aus FSC™-zertifiziertem (FSC™ Mix) Papier (Eco-IN) und bei der Entsorgung im üblichen Entsorgungsweg natürlich biologisch abbaubar (Eco-OUT)
  • Bieten eine wirklich grüne Lösung für das Wiegen von Proben
  • Lässt sich wie ein Wägeschiffchen aus Polystyrol verwenden
  • Einfacher zu handhaben als herkömmliche Wägepapiere
  • Fettbeständiges Papier, das die Standards FDA 21 CFR 176.170 (Komponenten aus Papier, die mit wässrigen und fetthaltigen Lebensmitteln in Kontakt kommen) und 2I CFR 176.180 (Kontakt mit trockenen Lebensmitteln) erfüllt
  • Kompatibel mit Wärmeanwendungen mit einer Temperaturgrenze von 210 °C
Spezifikation
Bodenform Flat
Farbe Braun
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Papier
Form Rechteckig
Sterilität Non-sterile
Typ Wägeschiffchen
Größe Medium; 47.6 x 47.6 x 14.2 mm
Länge (metrisch) 47.6 mm
Breite (metrisch) 47.6 mm
Höhe (metrisch) 14,2 mm