Learn More
LevGo™ FSC™ Mischpapier-Waagen
Artikelnummer. p-6877032
Change view
Click to view available options
Farbe:
Braun
Weiß
Größe:
Klein; 35 x 35 x 15.8 mm
Medium; 47.6 x 47.6 x 14.2 mm
Packungsgröße:
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Größe unitSize
15408113 Weiß Klein; 35 x 35 x 15.8 mm 500 Stück
15422214 Braun Klein; 35 x 35 x 15.8 mm 500 Stück
15442214 Weiß Medium; 47.6 x 47.6 x 14.2 mm 500 Stück
15432214 Braun Medium; 47.6 x 47.6 x 14.2 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15408113 Lieferant LevGo™ Lieferanten-Nr. 20301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Erhältlich in kleinen und mittleren Größen in Braun für hellere Proben sowie in Weiß für dunklere Proben. LevGo™ FSC™ Mischpapier-Wiegeschalen sind eine umweltfreundliche und einfach zu handhabende Alternative zu herkömmlichen Wiegepapieren.
  • Erhältlich in kleinen und mittleren Größen in Braun für hellfarbige Proben und in Weiß für dunkle Proben
  • Hergestellt aus FSC™-zertifiziertem (FSC™ Mix) Papier (Eco-IN) und bei der Entsorgung im üblichen Entsorgungsweg natürlich biologisch abbaubar (Eco-OUT)
  • Bieten eine wirklich grüne Lösung für das Wiegen von Proben
  • Lässt sich wie ein Wägeschiffchen aus Polystyrol verwenden
  • Einfacher zu handhaben als herkömmliche Wägepapiere
  • Fettbeständiges Papier, das die Standards FDA 21 CFR 176.170 (Komponenten aus Papier, die mit wässrigen und fetthaltigen Lebensmitteln in Kontakt kommen) und 2I CFR 176.180 (Kontakt mit trockenen Lebensmitteln) erfüllt
  • Kompatibel mit Wärmeanwendungen mit einer Temperaturgrenze von 210 °C
Spezifikation
Bodenform Flach
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Papier
Form Rechteckig
Sterilität Unsteril
Typ Wägeschiffchen
Größe Klein; 35 x 35 x 15.8 mm
Länge (metrisch) 35 mm
Breite (metrisch) 35 mm
Höhe (metrisch) 15,8 mm