Learn More
FSCB Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00 € - 540.75 €
Spezifikation
| Antigen | FSCB |
|---|---|
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18464701
|
Novus Biologicals
NBP1-88417-25ul |
25 μL |
280.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18259467
|
Novus Biologicals
NBP1-88417 |
0.1 mL |
572.00 € 540.75 € / 0.10 Milliliter Sparen 31.25 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
FSCB Polyclonal specifically detects FSCB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| FSCB | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 84075 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ADLLLTEEFPIGEASAEVSPPPSEQTPEDEALVENVSTEFQSPQVAGIPAVKLGSVVLEGEAKFEEVSKINSVLKDLSNTNDGQAPT | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| C14orf155DKFZp686A1639, chromosome 14 open reading frame 155, DKFZP434F1017, DKFZp686J0539, fibrous sheath CABYR binding protein, fibrous sheath CABYR-binding protein | |
| FSCB | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |