Learn More
FSCB Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP1-88417
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18259467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    572.00 €
    540.75 € / 0.10 Milliliter
    Sparen 31.25 €
    5% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
FSCB Polyclonal specifically detects FSCB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FSCB
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
C14orf155DKFZp686A1639, chromosome 14 open reading frame 155, DKFZP434F1017, DKFZp686J0539, fibrous sheath CABYR binding protein, fibrous sheath CABYR-binding protein
Rabbit
Affinity Purified
RUO
84075
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
FSCB
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ADLLLTEEFPIGEASAEVSPPPSEQTPEDEALVENVSTEFQSPQVAGIPAVKLGSVVLEGEAKFEEVSKINSVLKDLSNTNDGQAPT
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only