Learn More
FSCB Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18259467 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18259467 0.1 mL 0.10 Milliliter
18464701 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18259467
Marke: Novus Biologicals NBP188417
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
FSCB Polyclonal specifically detects FSCB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FSCB
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias C14orf155DKFZp686A1639, chromosome 14 open reading frame 155, DKFZP434F1017, DKFZp686J0539, fibrous sheath CABYR binding protein, fibrous sheath CABYR-binding protein
Gensymbole FSCB
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ADLLLTEEFPIGEASAEVSPPPSEQTPEDEALVENVSTEFQSPQVAGIPAVKLGSVVLEGEAKFEEVSKINSVLKDLSNTNDGQAPT
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84075
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG