Learn More
FSH beta Antibody (H26), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30279271 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30279271 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 30279271
Marke: Novus Biologicals NBP343384
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
FSH beta Monoclonal antibody specifically detects FSH beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FSH beta
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon H26
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.01-2ug/mL, Immunohistochemistry 5-20 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation
Zusammensetzung 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol
Gen-Alias follicle stimulating hormone, beta polypeptide, Follicle-stimulating hormone beta subunit, Follitropin beta chain, follitropin subunit beta, follitropin, beta chain, FSH-B, FSH-beta
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Immunized with recombinant Human FSH beta (Uniprot#: P01225; Asn19∽Glu129)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2488
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ