Learn More
Invitrogen™ FSH beta Monoclonal Antibody (961416)
Artikelnummer. 30535691
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Artikelnummer. Menge
30535691 100 μg
1 options
Artikelnummer. 30535691
Marke: Invitrogen™ MA561417
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rat Monoclonal Antibody
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Human follicle stimulating hormone is a glycoprotein produced from urine of post-menopausal women and having a total molecular mass of 35,500 Dalton. HuFSH is a heterodimeric hormone consisting of 165 amino acids a chain (non-active) and 115 amino acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FSH beta
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 961416
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen FSHB
Gen-Zugriffsnummer P01225
Gen-Alias follicle stimulating hormone beta subunit; follicle stimulating hormone, beta polypeptide; follicle-stimulating hormone beta subunit; Follitropin beta chain; follitropin subunit beta; follitropin, beta chain; FSHB; FSH-B; FSH-beta; HH24
Gensymbole FSHB
Wirtsspezies Rat
Immunogen E.coli-derived recombinant human FSH B, Asn19-Glu129.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2488
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2a