missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FSHR Antibody (6E8.2F5) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18261918 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18261918 0.1 mg 0.10 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18261918

Marke: Novus Biologicals NBP280743

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

FSHR Monoclonal specifically detects FSHR in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FSHR
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 6E8.2F5
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2-3 μg/mL, Immunohistochemistry : 2-5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 2-5 μg/mL
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias follicle stimulating hormone receptor, follicle-stimulating hormone receptor, Follitropin receptor, FSH receptor, FSH-R, LGR1FSHRO, MGC141667, MGC141668, ODG1
Gensymbole FSHR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A synthetic peptide made to the human FSH R protein sequence (between residues 1-200). [Swiss-Prot P23945]
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2492
Testspezifität Immunogen's sequence similarity with other species: Chicken and Duck (70%), Xenopus (71%).
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.