missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FSHR Antibody (6E8.2F5) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18786353 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18786353 0.1 mg 0.10 Milligramm
18770194 0.025 mg 25 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18786353

Marke: Novus Biologicals NBP236489

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

FSHR Monoclonal specifically detects FSHR in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FSHR
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 6E8.2F5
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2-3 ug/ml, Immunohistochemistry 2-5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 2-5 ug/ml
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P23945
Gen-Alias follicle stimulating hormone receptor, follicle-stimulating hormone receptor, Follitropin receptor, FSH receptor, FSH-R, LGR1FSHRO, MGC141667, MGC141668, ODG1
Gensymbole FSHR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A synthetic peptide made to the human FSH R protein sequence (between residues 1-200). [Swiss-Prot P23945]
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2492
Testspezifität Immunogen's sequence similarity with other species: Chicken and Duck (73%), Xenopus (71%).
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.