missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FSHR Antibody (FSHR/1400), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18249781 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18249781 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18249781

Marke: Novus Biologicals NBP254329AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

FSHR Monoclonal specifically detects FSHR in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FSHR
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon FSHR/1400
Konjugat Alexa Fluor 750
Verdünnung Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias follicle stimulating hormone receptor, follicle-stimulating hormone receptor, Follitropin receptor, FSH receptor, FSH-R, LGR1FSHRO, MGC141667, MGC141668, ODG1
Gensymbole FSHR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human FSHR protein (Uniprot: P23945)
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2492
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.