missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ FTMT Polyclonal Antibody

Beschreibung
Immunogen sequence: DKGDPHLCDF LETYYLNEQV KSIKELGDHV HNLVKMGAPD AGLAEYLFDT HTLGNENKQN; Positive Samples: Mouse testis; Cellular Location: Mitochondrion.
FTMT stores iron in a soluble, non-toxic, readily available form. FTMT is important for iron homeostasis and has ferroxidase activity. Iron is taken up in the ferrous form and deposited as ferric hydroxides after oxidation.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | FTMT |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 4.3 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3 |
| Gen | Ftmt |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9D5H4 |
| Gen-Alias | 4930447C24Rik; FerH; ferritin H; ferritin H subunit; ferritin heavy chain 3; ferritin mitochondrial; ferritin, mitochondrial; Fth3; FTMT; mitochondrial ferritin; MtF |
| Gensymbole | Ftmt |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?