Learn More
FTO Antibody (FT86-4), PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18606131 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18606131 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18606131 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP280045PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.42 €
    565.95 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 79.47 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
FTO Monoclonal antibody specifically detects FTO in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FTO
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon FT86-4
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, EC 1.14.11.-, fat mass and obesity associated, Fat mass and obesity-associated protein, KIAA1752protein fto, MGC5149
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human FTO.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79068
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinie Novus