Learn More
R&D Systems™ FTY 720
Artikelnummer. 18792168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18792168 10 mg 10 Milligramm
18761508 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18792168 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 6176/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.94 €
    149.10 € / 10 Milligramm
    Sparen 16.84 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent S1P receptor agonist; also immunosuppressant
FTY 720 is an S1P receptor agonist; undergoes phosphorylation by sphingosine kinase 2, which then binds S1P1,3,4 and 5 receptors (EC50 values are 0.3 - 0.6 nM for S1P1, 4 and 5 and ∼3 nM for S1P3). Immunosuppressant; sequesters lymphocytes in lymph nodes, reducing autoimmune response. Suppresses the development of EAE (an in vivo model of MS). Orally bioavailable and blood-brain barrier permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 162359-56-0
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Ziel Sphingosine-1-phosphate Receptor
Summenformel C19H33NO2.HCl
Formelmasse 343.93g/mol
Produkttyp Agonist
Nur für Forschungszwecke