missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FTY720 (S)-Phosphate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16429067
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16429067 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16429067 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15382

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress FTY720 (S)-Phosphate is an agonist of S1P receptor 1 (S1PR1), used in the research of acute inflammatory diseases such as acute lung injury.

FTY720 (S)-Phosphate is an agonist of S1P receptor 1 (S1PR1), used in the research of acute inflammatory diseases such as acute lung injury.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material FTY720 (S)-Phosphate
Physikalische Form Powder
CAS 402616-26-6
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H34NO5P
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym (S)-FTY720P (S)-FTY720 phosphate
Löslichkeitsinformationen H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC[C@](CCC1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1)(N)COP(O)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 387.45
Formelmasse 387.45
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.