Learn More
Fullerene, Nanoröhrchen, mehrwandig, in der Produktion hergestellte Kathodenablagerungen, Kern und Schale, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11380128 2 g 2 Gramm
11370128 10 g 10 Gramm
11360128 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11380128 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042886.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 308068-56-6 | CH4 | 16.043 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 308068-56-6
Summenformel CH4
Molekulargewicht (g/mol) 16.043
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
IUPAC-Name Methan
SMILES C
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Fullerene
Namenshinweis Nanotube, multi-walled, as-produced cathode deposits, core and shell
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
UN-Nummer UN1325
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and organic solvents.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.