Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fulvestrant
Artikelnummer. 16627042 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16627042 50 mg 50 Milligramm
16617042 1 g 1 Gramm
16637042 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16627042 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465780500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00 €
    126.65 € / 50 Milligramm
    Sparen 25.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129453-61-8
Summenformel C32 H47 F5 O3 S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fulvestrant
Menge 50 mg
Löslichkeit (0,1 g in 10 ml Ethanol) Klarlösung
Formelmasse 606,77
Physikalische Form Pulver
Produkttyp Reagenz
Reinheit ≥98,5% (HPLC)