missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Fumarase Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 13250059
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13250059 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13250059 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA522064

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2, mouse liver, rat liver. Predicted reactivity: Rat (98%), Zebrafish (90%), Pig (98%), Chicken (91%), Sheep (99%), Chimpanzee (99%), Bovine (98%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The protein encoded by this gene is an enzymatic component of the tricarboxylic acid cycle, or Krebs cycle, and catalyzes the formation of L-malate from fumarate. It exists in both a cytosolic form and an N-terminal extended form, differing only in the translation start site used. The N-terminal extended form is targeted to the mitochondrion, where the removal of the extension generates the same form as in the cytoplasm. It is similar to some thermostable class II fumarases and functions as a homotetramer. Mutations in this gene can cause fumarase deficiency and lead to progressive encephalopathy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Fumarase
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.49 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Gen FH
Gen-Zugriffsnummer P07954, P14408, P97807
Gen-Alias EF-3; Fh; Fh1; Fh-1; FMRD; fumarase; fumarate hydratase; fumarate hydratase 1; fumarate hydratase, mitochondrial; HLRCC; LRCC; MCL; MCUL1
Gensymbole FH, Fh1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Fumarate hydratase. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 14193, 14194, 2271, 24368
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.