Learn More
Fumarsäure, ≥ , 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10274720 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10274720 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10286233 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10744801 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10423025 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10274720 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 119750010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.05 €
    36.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 7.40 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-17-8 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-17-8
Summenformel C4H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 116.07
MDL-Nummer MFCD00002700
InChI-Schlüssel VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonym fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
PubChem CID 444972
ChEBI CHEBI:18012
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Fumaric acid
Schmelzpunkt 295.0°C to 300.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.6200g/mL
Flammpunkt 230°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HO2CCH=CHCO2H
Menge 1 kg
Beilstein 02, IV, 2202
Fieser 05,319
Merck Index 15, 4316
Relative Dichte 1.62
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6.3g/l (25°C). Other solubilities: 0.72g/100g ether (25°C)- 1.72g/100g acetone,(30°C)- 5.76g/100 g 95% alcohol (30°C),practically insoluble in chloroform,carbon tetra-,chloride and benzene
IUPAC-Name (2E)-But-2-endisäure
Formelmasse 116.07
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Fumaric acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.