Learn More
Fumarsäure, TRC
Artikelnummer. 30003486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003486 500 mg 500 Milligramm
17944935 1 g 1 Gramm
17974715 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003486 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF500380500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-17-8
Summenformel C4 H4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 116.07
Synonym (E)-Butenedioic Acid, Fumaric Acid, Malic Acid Imp. A (EP), Aspartic Acid Imp. B (EP), Imp. A (EP), 2-Butenedioic acid (E)-, Fumaric acid (8CI), (2E)-But-2-enedioic acid, (E)-2-Butenedioic acid, 2-(E)-Butenedioic acid, 2-Butenedioic acid, (E)-, Allomaleic acid, Bakeshure 451, Bakeshure 470, Boletic acid, FC 33, FC 33 (acid), Lichenic acid, NSC 2752, Petrom, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, trans-2-Butenedioic acid, trans-Butenedioic acid
IUPAC-Name (E)-But-2-endisäure
SMILES OC(=O)\C=C\C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fumaric acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Formelmasse 116.011
Reinheit (%) >95%