Learn More
Fumarylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30391812
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30391812 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391812 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF86088050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fumaryl Chloride
CAS 627-63-4
Summenformel C4H2Cl2O2
Menge 50 g
Synonym (2E)-2-Butenedioyl Dichloride, Fumaric acid chloride, Fumaric Acid Dichloride, Fumaric Dichloride, Fumaroyl Dichloride, Fumaryl Chloride, Fumaryl Dichloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H2Cl2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H/b2-1+
SMILES ClC(=O)\C=C\C(=O)Cl
IUPAC-Name (E)-but-2-endioyldichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 152.96
Formelmasse 151.9432