Learn More
Fumitremorgin C, MedChemExpress
Artikelnummer. 16412589
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
250 μg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16412589 1 mg -
16449905 250 μg 250 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16412589 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN2143
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Fumitremorgin C is a potent and selective ABCG2/BRCP inhibitor.
Fumitremorgin C is a potent and selective ABCG2/BRCP inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fumitremorgin C
CAS 118974-02-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H25N3O3
Menge 1 mg
Synonym 12α-Fumitremorgin C
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (131.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@]1([H])CC2=C([C@H](/C=C(C)\C)N13)NC4=C2C=CC(OC)=C4)N5[C@](CCC5)([H])C3=O
Molekulargewicht (g/mol) 379.45
Formelmasse 379.45
Reinheit (%) 98.26%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death