Learn More
Manta Diagnostics™ Trichter, Bodenstütze und Clip
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
300 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Erhältlich in den Größen 300 ml, 500 ml und 1 l
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Material | Glas |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Skala | Nein |
| Menge | 1 |