Learn More
Saint Gobain Life Sciences CHEMWARE FUNNEL PFA 92MM CONICAL
Artikelnummer. 12328547
Change view
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
95 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) unitSize
12328547 95 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12328547
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069642
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PFA-Trichter wird für den ultrareinen Flüssigkeitstransfer in Biotechnologie-Anwendungen, Umweltanalysen, Halbleiter- und Elektroniklaboren verwendet.
  • Nicht kontaminierend
  • Inert
  • Die antihaftbeschichtete Oberfläche reduziert das Restmaterial, das im Trichter verbleibt
  • Der obere Konus hat eine hohe Seite, um das Spritzen zu begrenzen, während der schmale Schaft in eine Reihe von Behältern passt
  • Die geringe Oberflächenenergie von PFA ermöglicht eine schnelle, vollständige Entwässerung und einfache Reinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 95 mm
Material PFA
Höhe (metrisch) 112 mm Schaft
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) 3.7 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4.4 in.
Produkttyp Trichter