Learn More
Cytiva Trichtergehäuse
Artikelnummer. 17194281
Change view
Click to view available options
:
150 mL
Artikelnummer.
17194281 150 mL
1 options
Artikelnummer. 17194281
Marke: Cytiva 4248
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzgehäuse für Trichter mit einzigartiger Magnetdichtung.
  • Die magnetische Dichtung ermöglicht eine einfache, einhändige Vakuumfiltration von Flüssigkeiten mit kompatiblen Membranen
  • Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polyphenylsulfon
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 150 mL