Learn More
Buerkle™ Trichter Edelstahl
Artikelnummer. 16329571 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
60 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
8 mm
12 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) Durchmesser (metrisch) Stiel unitSize
16329571 60 mm 8 mm 1 Stück
16339571 100 mm 12 mm 1 Stück
16349571 150 mm 12 mm 1 Stück
16329581 300 mm 20 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 16329571
Marke: Buerkle™ 96040001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem Trichter Edelstahl lassen sich fließfähige Pulver, Flüssigkeiten sowie leicht viskose Medien problemlos ein- und umfüllen. Der robuste Edelstahltrichter kann in vielfältigen Bereichen eingesetzt werden.
  • Zum Ein- und Umfüllen von fließfähigen Pulvern, Flüssigkeiten sowie leicht viskosen Medien
  • Edelstahl V2A (1.4301)
  • Ein Luftkanal am Auslaufrohr sorgt für einen vollständigen, ungehinderten Durchfluss
  • Je nach Durchmesser eignet sich die Einfüllhilfe zum Abfüllen von kleinen Mengen im Labor bis hin zu großen Mengen in der Industrie
  • Bei den größeren Ausführungen des Trichters sorgt ein Griff für ein einfaches Handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 60 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 8 mm
Material Edelstahl V2A (1.4301)
Zertifizierung/Konformität Material Zertifikat
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Silber
Beschreibung Trichter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Frei fließende Pulver, Flüssigkeiten und leicht viskose Medien
Enthält 1 Trichter
Menge 1
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) 2.36 in.
Produkttyp Trichter