Learn More
SCAT™ Trichter mit Deckel für Fässer ARNOLD
Artikelnummer. 17838733 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Packungsgröße
17838733 R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17838733 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 317631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.20 €
    186.76 € / 1 Stück
    Sparen 24.44 €
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robust SCAT™ 'ARNOLD' Sicherheitstrichter mit Adaptern und mechanischer Füllstandsregelung für den Einsatz auf verschiedenen Fässern mit unterschiedlichen Gewindetypen. Auch in elektrisch ableitenden Varianten für die sichere Entsorgung explosiver flüssiger Abfälle erhältlich.
  • Sicherheitstrichter basierend auf dem SCAT™ 'ARNOLD'-Trichterserie
  • Gebrauchsfertige Sets bestehend aus Sicherheitstrichtern und Fassadaptern
  • Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen für eine robuste und langlebige Nutzung.
  • Die Adapter sind mit allen GL45-Sicherheitstrichtern der Serien „ARNOLD“ und „MARCO“ kombinierbar.
  • Erhältlich für alle gängigen Gewindearten und -größen
  • Auch in elektrisch leitfähigem Material für explosionsgefährdete Bereiche erhältlich
Specifications
Verschlussgröße R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m)
Farbe Schwarz
Enthält Deckel, Spritzschutz, herausnehmbares Sieb, Erdungskabel
Zur Verwendung mit (Geräte) SCAT Arnold-Trichter
Innendurchmesser (metrisch) 200 mm (Trichter)
Material HDPE-EC
Produkttyp Sicherheitstrichter