Learn More
Furagin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451979
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16451979 1 g 1 Gramm
16400668 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16451979 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY77036
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Furagin, nitrofurantoin analog, is an anti-bacterial agent.
Furagin, nitrofurantoin analog, is an anti-bacterial agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furagin
Physikalische Form Solid
CAS 1672-88-4
Farbe Yellow
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H8N4O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Furazidine Furazidin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (94.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1NC(CN1/N=C/C=C/C2=CC=C(O2)[N+]([O-])=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 264.19
Formelmasse 264.19
Reinheit (%) 98.6%
Güte Research