Learn More
Furan-3-sulfonylchlorid, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10620124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10620124 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10125773 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10620124 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC02103CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 52665-49-3
Summenformel C4H3ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 166.575
MDL-Nummer MFCD08271875
InChI-Schlüssel PCBBEIXTVWWTAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furansulfonyl chloride, furan-3-sulfonylchloride, chloro-3-furylsulfone, 3-furansulfonylchlorid, 3-furansulfonylchloride, 3-furylsulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl furan, 3-furansulfonyl chloride;, 3-furanylsulfonyl chloride, 3-furylsulfonyl chloride;
PubChem CID 22179302
IUPAC-Name Furan-3-Sulfonylchlorid
SMILES C1=COC=C1S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furan-3-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 166.58
Reinheit (%) 97%