Learn More
Furazolidon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025389
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11485766 25 g 25 Gramm
11495766 100 g 100 Gramm
11405776 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11485766
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20834.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 67-45-8 | C8H7N3O5 | 225.16 g/mol
Monoamine oxidase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-45-8
Summenformel C8H7N3O5
Molekulargewicht (g/mol) 225.16
MDL-Nummer MFCD00010550
InChI-Schlüssel PLHJDBGFXBMTGZ-WEVVVXLNSA-N
Synonym furazolidone, furoxone, nitrofurazolidone, furazolidine, nitrofuroxon, furazolidon, diafuron, furaxone, furazol, furazon
PubChem CID 5323714
IUPAC-Name 3-[(E)-(5-Nitrofuran-2-yl)Methylidenamino]-1,3-Oxazolidin-2-on
SMILES C1COC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furazolidone
Schmelzpunkt 254°C to 256°C (decomposition)
Menge 25 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 225.16
Reinheit (%) 98%