Learn More
Thermo Scientific™ Furazolidone Scheiben
Beschreibung
Differenzieren Sie Mikrokokken und Staphylokokken mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Furazolidon-Scheiben. Furazolidon ist ein antibakterielles Nitrofuran-Mittel. Furazilidon-Anfälligkeitstests sind eine zuverlässige Methode zur Differenzierung von Mikrokokken (resistent) und Staphylokokken (empfindlich).1
Furazolidon-Scheiben lassen sich als zuverlässiges und schnelles Verfahren zur Differenzierung von Mikrokokken und Staphylokokken einsetzen.
- Schnelle Ergebnisse
- Zuverlässige Ergebnisse
- Einfaches und gebrauchsfertiges Kassettenformat
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -20°bis +8 °C |
| Beschreibung | Furazolidone Scheiben |
| Nachweisbare Analyten | Staphylokokken |
| Format | Disk, Kartusche |
| Typ | Furazolidon-Diskette |
| Verpackungsart | 5 Kass./Pk. |
| Menge | 50 Testblättchen/Kassette (250 Testblättchen/Packung) |