Learn More
Furazolidon, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Furazolidone |
| CAS | 67-45-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Furazolidone |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C8 H7 N3 O5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Oxazolidinone, 3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-, 2-Oxazolidinone, 3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]- (8CI), 3-(5-aci-Nitro-2(5H)-furylidenemethylimino)-2-oxooxazolidinium hydroxide, inner salt (6CI), 3-[[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone, 2-Furanmethanimine, 5-nitro-N-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-, 3-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]-2-oxazolidinone, Dependal-M, Diafuron, Foroxone, Furaxon, Furaxone, Furazol, Furazolidinone, Furazolidon, Furazon, Furidon, Furovag, Furox, Furoxal, Furoxane, Furoxon, Furoxone, Furoxone Swine Mix, Furozolidine, Giardil, Giarlam, Medaron, N-(5-Nitro-2-furfurylidene)-3-amino-2-oxazolidone, NF 180, NSC 6469, Neftin, Nicolen, Nifulidone, Nitrofurazolidone, Nitrofuroxon, Optazol, Ortazol, Puradin, Roptazol, Tikofuran, Trifurox |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7N3O5/c12-8-10(3-4-15-8)9-5-6-1-2-7(16-6)11(13)14/h1-2,5H,3-4H2/b9-5+ |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2CCOC2=O)cc1 |
| IUPAC-Name | 3-[(E)-(5-Nitrofuran-2-yl)Methylidenamino]-1,3-Oxazolidin-2-on |
| Mehr anzeigen |