Learn More
Furfural, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Furfural |
| CAS | 98-01-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Furfural |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C5 H4 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Furane-2-carbaldehyde, Furfural, 2-Furfurol, 2-Furaldehyde, Ascorbic Acid Impurity A, Ethanol Impurity N, Sodium Ascorbate Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H |
| SMILES | O=Cc1occc1 |
| IUPAC-Name | Furan-2-Carbaldehyd |
| Mehr anzeigen |