Learn More
Furfural, TRC
Artikelnummer. 30136508
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136508 250 mL 250 Milliliter
30133276 100 mL 100 Milliliter
18062940 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30136508 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF864170250ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-01-1
Summenformel C5 H4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 96.08
Synonym Furane-2-carbaldehyde, 2-Furancarboxaldehyde (9CI, ACI), 2-Furaldehyde (8CI), 2-Formylfuran, 2-Furanal, 2-Furanaldehyde, 2-Furancarbaldehyde, 2-Furancarbonal, 2-Furfural, 2-Furfuraldehyde, 2-Furylaldehyde, 2-Furylcarboxaldehyde, Artificial ant oil, Fural, Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde, Furancarbonal, Furfural, Furfuraldehyde, Furfurals, Furfurol, Furfurole, Furfurylaldehyde, Furole, NSC 8841, Pyromucic aldehyde, α-Furole, 2-Furfurol
IUPAC-Name furan-2-carbaldehyde
SMILES O=Cc1occc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furfural
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mL
InChI-Formel InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Formelmasse 96.0211
Reinheit (%) >95%