Learn More
Furfurylacetat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448146
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448146 100 g 100 Gramm
11438146 25 g 25 Gramm
11458146 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15285.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 623-17-6 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Furfuryl acetate is a flavoring ingredient. It was used in the synthesis of 5-acetoxymethyl-2-vinylfuran and 5-hydroxymethyl-2-vinylfuran via Vilsmeier-Haack and Wittig reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Furfurylacetat ist ein Aromabestandteil. Es wird bei der Synthese von 5-Acetoxymethyl-2-vinylfuran und 5-Hydroxymethyl-2-vinylfuran über Vilsmeier-Haack- und Wittig-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-17-6
Summenformel C7H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.138
MDL-Nummer MFCD00003251
InChI-Schlüssel CKOYRRWBOKMNRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfuryl acetate, 2-furanmethanol, acetate, 2-furanmethanol acetate, 2-acetoxymethylfuran, furfuryl alcohol, acetate, acetic acid furfurylester, acetic acid furfuryl ester, 2-furanmethyl acetate, 2-furfuryl acetate, 2-furylmethyl acetate
PubChem CID 12170
IUPAC-Name Furan-2-ylmethylacetat
SMILES CC(=O)OCC1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furfuryl acetate
Dichte 1.118
Siedepunkt 175°C to 177°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.463
Menge 100 g
Beilstein 116128
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%