Learn More
Furfurylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484403
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484403 250 g 250 Gramm
11474403 50 g 50 Gramm
11464403 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11484403 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10968.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 98-00-0 | C5H6O2 | 98.101 g/mol
Furfuryl alcohol was used in the synthesis of continuous titanium carbide nanofibers/nanoribbon. Furfuryl alcohol is an efficient trapping agent for singlet oxygen determination in natural waters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Furfurylalkohol wird bei der Synthese von dauerhaften Titancarbid-Nanofasern/Nanoribbon verwendet. Furfurylalkohol ist ein effizientes Fangmittel für die Bestimmung von Singulett-Sauerstoff in natürlichen Gewässern.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Behälter an einem kühlen, gut belüfteten Ort dicht verschlossen aufbewahren. In ordnungsgemäß beschrifteten Behältern aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-00-0
Summenformel C5H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 98.101
MDL-Nummer MFCD00003252
InChI-Schlüssel XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
PubChem CID 7361
ChEBI CHEBI:207496
IUPAC-Name 2-Furfurylthiol
SMILES C1=COC(=C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furfuryl alcohol
Schmelzpunkt -31°C
Dichte 1.129
Siedepunkt 170°C to 171°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.487
Menge 250 g
UN-Nummer UN2874
Beilstein 106291
Merck Index 14,4305
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.