Learn More
Furfurylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Furfuryl alcohol was used in the synthesis of continuous titanium carbide nanofibers/nanoribbon. Furfuryl alcohol is an efficient trapping agent for singlet oxygen determination in natural waters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Furfurylalkohol wird bei der Synthese von dauerhaften Titancarbid-Nanofasern/Nanoribbon verwendet. Furfurylalkohol ist ein effizientes Fangmittel für die Bestimmung von Singulett-Sauerstoff in natürlichen Gewässern.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Behälter an einem kühlen, gut belüfteten Ort dicht verschlossen aufbewahren. In ordnungsgemäß beschrifteten Behältern aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Furfuryl alcohol |
| Schmelzpunkt | -31°C |
| Dichte | 1.129 |
| Siedepunkt | 170°C to 171°C |
| Flammpunkt | 65°C (149°F) |
| Geruch | mild |
| Brechungsindex | 1.487 |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN2874 |
| Beilstein | 106291 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.