Learn More
Furfuryl Alcohol, TRC
Artikelnummer. 30133782
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133782 250 g 250 Gramm
30133537 50 g 50 Gramm
18053240 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30133782 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF864220250G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-00-0
Summenformel C5 H6 O2
Molekulargewicht (g/mol) 98.1
Synonym 2-Hydroxymethylfuran, 2-Furylmethanol, 2-Furfurylalcohol, 2-Furanmethanol, Furfuryl alcohol (8CI), 2-(Hydroxymethyl)furan, 2-Furancarbinol, 2-Furanylmethanol, 2-Furfuryl alcohol, 2-Furylcarbinol, 2-Furylmethyl alcohol, 5-Hydroxymethylfuran, Chem-Rez 200, Chem-Rez Fury 454, Furfuralcohol, Furfuranol, Furylcarbinol, NSC 8843, α-Furfuryl alcohol, α-Furylcarbinol
IUPAC-Name furan-2-ylmethanol
SMILES OCc1occc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furfuryl Alcohol
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
Formelmasse 98.0368