Learn More
Furfurylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474007 5 g 5 Gramm
11484007 25 g 25 Gramm
11494007 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19410.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4650-60-6 | C6H5NOS | 139.172 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4650-60-6
Summenformel C6H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 139.172
MDL-Nummer MFCD00014112
InChI-Schlüssel ICXYINJACKJQQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfuryl isothiocyanate, 2-isothiocyanatomethyl furan, 2-furylmethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatomethyl-furan, furan, 2-isothiocyanatomethyl, 2-furanylmethyl isothiocyanate, 2-furylmethanisothiocyanate, furfurylisothiocyanate, furylmethylisothiocyanate, 7-bromo-quinolin-2-ylamine
PubChem CID 78380
IUPAC-Name 2-(Isothiocyanatmethyl)furan
SMILES C1=COC(=C1)CN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furfuryl isothiocyanate
Dichte 1.39
Siedepunkt 64°C to 68°C (2 mmHg)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5655
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1281561
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 139.18
Reinheit (%) 97%