Learn More
Carbolite™ Drei-Zonen-Rohrofen TZF 12/100/900, max. 1200°C, 100 mm Durchm., Regler E301, 400V
Artikelnummer. 12933751
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Röhrchenofen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ
12933751 Röhrchenofen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12933751 Lieferant Carbolite™ Lieferanten-Nr. T12100900230SN+&02301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Standard Rohröfen MTF, CTF und TZF ermöglichen eine äusserst präzise Kontrolle der Temperatur und haben eine ausgezeichnete Temperaturverteilung. Jeder Rohrofen verfügt über eine Doppelwandkonstruktion mit einer Gitterummantelung zum Schutz der Anwender. Das Heizelement besteht aus Widerstandsdraht, der direkt um ein Keramikarbeitsrohr gewickelt ist. Die digitalen PID-Regler, mit der Möglichkeit eine Rampe zum Setpoint zu programmieren, haben auch eine Timer-Funktion. Auf Anfrage sind auch vertikale Ausführungen, weitere Modelle mit Heizzonen oder Klapprohröfen lieferbar. Auch andere Rohrdurchmesser oder beheizte Längen sind möglich.
Typ: TZF 12/100/900
Temp. max.: 1200 °C
Leistung: 4,5 kW
Gefässlänge: 900mm
φ/L Rohr Innen: 100/950mm
B/T/H Aussen: 975/360/525mm
Spezifikation
Typ Röhrchenofen