missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FUT2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16690295 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16690295 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16690295

Marke: Thermo Scientific PA5103848

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

FUT2 Polyclonal Antibody

FUT2 Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FUT2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen FUT2
Gen-Zugriffsnummer Q10981, Q10984
Gen-Alias 12FT 2; 12FT2; alpha (1,2) fucosyltransferase; alpha(1,2)FT 2; alpha(1,2)FT2; B12QTL1; Fucosyltransferase 2; fucosyltransferase 2 (secretor status included); FUT2; Galactoside 2-alpha-L-fucosyltransferase 2; GDP-L-fucose:beta-D-galactoside 2-alpha-L-fucosyltransferase 2; Se; SE2; SEC2; Secretor blood group alpha-2-fucosyltransferase; secretor factor; Secretory blood group protein 2; sej
Gensymbole FUT2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human FUT2(Accession Q10981), corresponding to amino acid residues M246-A296.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2524, 58924
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.